Learn More
Phenol-d1, 95 % (Isotopen)
Artikelnummer. 15437987
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437987 1 g 1 Gramm
15447987 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15437987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51100.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-66-3
Summenformel C6H5DO
Molekulargewicht (g/mol) 95.12
MDL-Nummer MFCD01075468
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
Synonym phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
PubChem CID 12205409
IUPAC-Name Deuteriooxybenzol
SMILES [2H]OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol-d1
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1.082
Empfindlichkeit Air and Light
Menge 1 g
Schmelzpunkt 40°C to 42°C
Siedepunkt 182°C
UN-Nummer UN1671
Formelmasse 95.12
Reinheit (%) 95%