Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol:Chloroform:Isoamyl-Alkohol 25:24:1, gebrauchsfertige gesättigte wässr. Lösg., pH-Wert 6.7
Artikelnummer. 15465785
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
400 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
400 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465785 400 mL 400 Milliliter
15455785 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465785 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60331.AN
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nützlich für die RNA-Aufreinigung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweis: Puffer ist separat erhältlich; siehe 327345000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136112-00-0
Summenformel C12H19Cl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 301.632
MDL-Nummer MFCD00133763
InChI-Schlüssel ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline buffer
PubChem CID 66587205
IUPAC-Name Chloroform; 3-Methylbutan-1-ol; Phenol
SMILES CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1
Farbe Farblos
Namenshinweis Ready-to-Use saturated aq. soln.
UN-Nummer UN2922
pH 6.7
Menge 400 mL
Physikalische Form Flüssig