Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1 Mischung, pH 6,7/8.0, Liq.), Fisher BioReagents™
Beschreibung
Zur Extraktion von Proteinen aus Rohnukleinsäure-Präparaten
Diese Mischung dient zur Extraktion von Proteinen aus Roh-Nukleinsäure-Präparaten. Die Lösung wird mit einer Flasche Tris geliefert, die zum Ausgleich des pH-Werts verwendet werden sollte.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol |
| Farbe | Klar |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99,0 |
| Dichte | 1.280g/cm³ |
| Reinheit (%) | ≥ 99,0% |
| Identifizierung | Test bestanden |
| Verpackung | Beschichtetes Braunglas/Giftpaket |
| pH | 6,8 bis 8,2 |
| Menge | 400 mL |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (25:24:1 Mixture)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol