Learn More
Phenidon, TRC
Artikelnummer. 30411560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411560 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2972535G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenidone
CAS 92-43-3
Summenformel C9H10N2O
Menge 5 g
Synonym 1-Phenyl-3-pyrazolidinone, 1-Phenyl-3-oxopyrazolidine, 1-Phenyl-3-pyrazolidone, 1-Phenylpyrazolidine-3-one, Fenidon, Phenidone
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12)
SMILES O=C1CCN(N1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-Phenylpyrazolidin-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.0793