Learn More
Phenethyltrichlorosilan, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10159979
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material Phenethyltrichlorosilane
CAS 940-41-0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 93°C to 96°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H9Cl3Si
Brechungsindex 1.5175 to 1.5195 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00039290
Menge 1 g
Relative Dichte 1.24
Synonym phenethyltrichlorosilane, trichloro 2-phenylethyl silane, 2-phenylethyl trichlorosilane, silane, trichlorophenethyl, trichlorophenethylsilane, trichloro phenethyl silane, silane, trichloro 2-phenylethyl, 1-phenyl-2-trichlorosilyl ethane, unii-iar3080y7z, trichloro-2-phenylethylsilane
InChI-Schlüssel FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)CCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name trichloro(2-phenylethyl)silane
Molekulargewicht (g/mol) 239.60
PubChem CID 70327
Formelmasse 239.61
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenethyltrichlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.