Learn More
Phenethylmagnesiumchlorid, 1M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770794
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
90878-19-6, 109-99-9
C8H9ClMg
164.92
MFCD00192387
AZORNQXQALOFHH-UHFFFAOYSA-M
phenethyl magnesium chloride, phenylethyl magnesium chloride, chloro 2-phenylethyl magnesium, phenethylmagnesium chloride, phenethylmagnesium chloride solution, phenethymagnesium chloride, phenyethylmagnesium chloride, phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethyl magnesium chloride
4671868
Magnesium;Methylbenzol;Chlorid
Cl[Mg]CCC1=CC=CC=C1
90878-19-6, 109-99-9
C8H9ClMg
164.92
MFCD00192387
AZORNQXQALOFHH-UHFFFAOYSA-M
phenethyl magnesium chloride, phenylethyl magnesium chloride, chloro 2-phenylethyl magnesium, phenethylmagnesium chloride, phenethylmagnesium chloride solution, phenethymagnesium chloride, phenyethylmagnesium chloride, phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethyl magnesium chloride
4671868
Magnesium;Methylbenzol;Chlorid
Cl[Mg]CCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenethylmagnesium chloride
Namenshinweis 1M solution in THF
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9540g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel C6H5(CH2)2MgCl
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.954
Formelmasse 164.92
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenethylmagnesium chloride, 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.