Learn More
Phenethylalcohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792754 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10792754
Marke: Thermo Scientific Acros 130180100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-12-8
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002886
InChI-Schlüssel WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenethyl alcohol
Schmelzpunkt -27.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 219.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel C6H5CH2CH2OH
Brechungsindex 1.5300 to 1.5350
Menge 10 L
Beilstein 06, 478
Merck Index 15, 7338
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
IUPAC-Name 2-Phenylethanol
Viskosität 7.58 mPa.s (25°C)
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit