Learn More
Phenazon, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenazone |
| CAS | 60-80-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenazone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H12 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Phenazone, Propyphenazone Imp. A (EP), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, Analgesin, Analgesine, Anodynin, Anodynine, Antipirin, Antipyrin, Apirelina, Azophen, Azophene, Dentigoa N, Dimethyloxychinizin, Dimethyloxyquinazine, Eu-Med mono, Fenazone, Methozin, NSC 7945, Oxydimethylquinazine, Parodyne, Phenazon, Phenazone (pharmaceutical), Phenylon, Phenylone, Pyrazophyl, Sedatin, Sedatine, Propyphenazone Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2 |
| Mehr anzeigen |