Learn More
Phenazin, TRC
Artikelnummer. 30425865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425865 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29538325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenazine
CAS 92-82-0
Summenformel C12 H8 N2
Menge 25 g
Synonym Phenazine (8CI','9CI','ACI), 9,10-Diazaanthracene, Azophenylene, Dibenzopyrazine, NSC 13157
InChI-Formel InChI=1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
SMILES c1ccc2nc3ccccc3nc2c1
IUPAC-Name Phenazin
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
Formelmasse 180.0687