Learn More
Phenazin Methosulfat, 98 %, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 130160250
Additional Details : CAS : 299-11-6 Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Phenazine methosulfate | |
299-11-6 | |
158°C to 160°C | |
Authentic | |
MFCD00011923 | |
15, 6182 | |
25g | |
RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M | |
5-Methylphenazin-5-ium;methylsulfat | |
9285 | |
306.33 | |
98% |
99% | |
Braun bis Geld oder Khaki | |
98% | |
C13H11N2·CH3O4S | |
Glasflasche | |
phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol,insoluble in benzene and diethylether | |
C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-] | |
306.33 | |
CHEBI:8055 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Phenazine methosulfate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke