Learn More
Phenazinmethosulfat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423248 5 g 5 Gramm
15433248 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56718.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.04 CHF
    166.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 39.39 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 299-11-6 | C14H14N2O4S | 306.336 g/mol
It is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zusammen mit Ascorbinsäure zur Bestimmung der Aktivität der Stickstoffmonoxid-Reduktase verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (100 g/l bei 20°C)
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 299-11-6
Summenformel C14H14N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 306.336
MDL-Nummer MFCD00011923
InChI-Schlüssel RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
PubChem CID 9285
ChEBI CHEBI:8055
IUPAC-Name 5-Methylphenazin-5-ium;methylsulfat
SMILES C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenazine methosulfate
Menge 5 g
Beilstein 3898869
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (100g/L at20°C)
Formelmasse 306.34
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenazine methosulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine methosulfate