Learn More
Phenazin-Ethosulfat, ∽95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465955 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465955 5 g 5 Gramm
11455955 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465955 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210095605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 CHF
    424.26 CHF / 5 Gramm
    Sparen 21.74 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10510-77-7
Summenformel C16H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 334.39
MDL-Nummer MFCD00050286
InChI-Schlüssel VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Phenazin-Ethosulfat, 5-ethylphenazin, N-Ethylphenazonium-Ethosulfat, 5-ethylphenazinium Ethylsulphat, 5-ethylphenazin-5-ium-ethylsulfat, 5-ethylphenazinium Ethylsulfat, Phenazinium, 5-ethyl-, Ethylsulfat, 5-ethylphenazin, Ethylsulfat-Salz, N-Ethyldibenzopyrazin-Ethylsulfat-Salz, n-ethyldibenzopyrazine ethyl sulfate salt
PubChem CID 82688
IUPAC-Name 5-ethylphenazin-5-ium;ethylsulfat
SMILES CC[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.CCOS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenazin-ethosulfat
Farbe Orange-Gelb
Prozentgehaltsbereich ∽95 %
Menge 5 g
Formelmasse 334.4
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenazine Ethosulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine Ethosulfate