Learn More
Phenazin, 99,2%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11448230 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11448230 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11448230 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210260501
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 92-82-0
Summenformel C12H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
InChI-Schlüssel PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
IUPAC-Name Phenazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenazine
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich 99.2%
Menge 1 g
Formelmasse 180.2
Physikalische Form Kristallpulver