Learn More
Phenanthren, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424197 2500 g 2500 Gramm
11404197 100 g 100 Gramm
11414197 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19646.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Phenanthren wird allgemein zur Herstellung von Farbstoffen, Kunstharzen und Konservierungsmitteln verwendet. Wird auch in agrochemischen und pharmazeutischen Zwischenprodukten genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol, Toluol und Eisessigsäure
Hinweise
Lichtempfindlich. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-01-8
Summenformel C14H10
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00001168
InChI-Schlüssel YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
IUPAC-Name Phenanthren
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenanthrene
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Dichte 0.98
Siedepunkt 340°C
Flammpunkt 171°C (339°F)
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1905428
Merck Index 14,7212
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, benzene, toluene, and glacial acetic acid
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch