Learn More
Phenanthren, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 130090500
Additional Details : CAS : 85-01-8 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 50g
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205040
  • 65.10 CHF / 50 Gramm
Auf Lager 8
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
85-01-8
178.23
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
995
Phenanthren
C14H10
MFCD00001168
phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
CHEBI:28851
C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C32
Spezifikation
95°C to 101°C
Phenanthrene
Authentic
1.063
Weiß bis grau
85-01-8
C14H10
05, 667
phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Phenanthren
995
178.23
97%
50g
1.0630g/mL
Kunststoffflasche
336°C
98+%
97%
MFCD00001168
15, 7326
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether,benzene and carbon,disulfide
C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C32
178.23
CHEBI:28851
Kristallpulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation