Learn More
Phenacetin, TRC
Artikelnummer. 30133251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133251 1 g 1 Gramm
18092120 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2945801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-44-2
Summenformel C10 H13 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
Synonym Phenacetin, Acetamide, N-(4-ethoxyphenyl)-, p-Acetophenetidide (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetparaphenetidine, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide, p-Phenetidin acetate
IUPAC-Name N-(4-ethoxyphenyl)acetamid
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenacetin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Formelmasse 179.0946
Reinheit (%) >95%