Learn More
Phenacetin (p-Acetophenetidid), 1 mg/ml in Methanol, Lipomed
Beschreibung
Phenacetin (p-Acetophenetidid), 1 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenacetin |
| CAS | 62-44-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenacetin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H13 N O2 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-Name | N-(4-ethoxyphenyl)acetamid |
| Mehr anzeigen |