Learn More
Phenacetin, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenacetin |
| CAS | 62-44-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenacetin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H13 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?