Learn More
Cytiva PhastGel™ Pufferstreifen
Artikelnummer. p-3667695 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
2 Packung
20 Strips
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Gelelektrophorese
Produkttyp:
PhastGel™ Pufferstreifen, nativ
PhastGel™ Pufferstreifen-SDS
Pufferstreifenhalterung
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 10269294
Marke: Cytiva 18166801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die vorgefertigten, pufferhaltigen Blöcke mit 3 % Agarose sind für den Einsatz mit PhastGel-Gradienten und homogenen Gelmedien zur Erzeugung eines mehrphasigen Puffersystems während der Elektrophorese vorgesehen
  • Fertige Pufferstreifen machen die Vorbereitung von Elektrophoresepuffern unnötig
  • Lieferbar in 10er Paaren, für Kathoden und Anoden
  • Auswahl zwischen nativen oder denaturierenden Puffersystemen (SDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit
Produkttyp Pufferstreifenhalterung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelelektrophorese
Menge 2 Packung