Learn More
Cytiva PhastGel™ Fertiggele
Artikelnummer. 11798458 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11798458 10 Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11798458 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17062201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Trennungsbereich: 70 bis 230 Mr; Trennungstyp: Denaturierend, nativ
  • Wählen Sie aus homogenen und gradienten Polyacrylamid-Gelen
  • Trennen Sie Proteine und Peptide auf denaturierenden, nativen und isoelektrischen Fokussiergelen
  • Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Reproduzierbarkeit mit vorgefertigten Gelen mit nativen oder denaturierenden Pufferstreifen und Färbekits, Pufferstreifen und Färbekits
  • Erzielen Sie mit gebrauchsfertigen Silber-Färbekits eine Nachweisempfindlichkeit, die mit der von Radioisotopen vergleichbar ist
  • Die Gele werden auf eine Kunststofffolie gegossen, um das Handling zu erleichtern
  • PhastGel homogene Gele
    • Lieferbar in7.5 %igem, 12.5 %igem und 20 %igem Polyacrylamid mit Sammelgel, womit Flexibilität bei der Trennung gewährleistet ist und die Auflösung zwischen Proteinen innerhalb eines engen MW-Bereichs erweitert wird
    • Es ist auch ein PhastGel mit hoher Dichte (20 %) erhältlich, das PEG enthält, um Trennungen unterhalb der Mr 20000 zu optimieren, wodurch die Auflösung erhöht wird
    PhastGel homogene Gele
    • Erhältlich in Konzentrationsgradienten von 4 bis 15 %, ,10-15 % und 8 bis 25 % mit Sammelgel zur Trennung komplexer Gemische, wodurch eine gute Gesamtübersicht über die Gesamtzusammensetzung innerhalb einer Probe geboten wird
  • PhastGel IEF-Gele
    • Homogene Gele in pH-Bereichen von3-9, 5-8 und 4-6.5 für die Trennung von Proteinen durch isoelektrischen Punkt
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Siedepunkt 125 °C
    Kassettenmaterial Polyester
    Beschreibung PhastGel homogen – 7.5
    Gelanteil (%) 7.5%
    Gel Thickness 0.04cm
    Geltyp 112mM Acetat, 112mM Tris, pH 6.4
    Trennung von Protein
    Trennbereich 70 bis 230 Mr
    Trennverfahren Denaturierend, nativ
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Industrie wie analytische Chemie und Forschung
    Material GelBond Polyester-Film
    Schmelztemperatur 82 °C bis 86 °C
    Molekulargewicht 71.08
    Menge 10 Packung
    Stapelzone 5 % T/3 % C
    Lagerungsbedingungen 4 bis 8 °C
    Dicke (angloamerikanisch) 0.017 Zoll
    Länge (metrisch) 50 mm
    Länge (metrisch) Gel 4.9 cm
    Breite (angloamerikanisch) 1.9 in.
    Breite (angloamerikanisch) Gel 1.9 Zoll
    Breite (metrisch) 50 mm
    Breite (metrisch) Gel 5 cm
    Höhe (angloamerikanisch) 1.92 Zoll
    Höhe (metrisch) 4.9 cm
    Produkttyp Seite Homogen
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    compliance-icons
    Signalwort
    • Gefahr||
    Gefahrenkategorie
    • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
    • Karzinogenität Kategorie 1B
    Gefahrenhinweis
    • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
    • H350-Kann Krebs erzeugen.
    • EUH208-Enthält Acrylamide. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
    Sicherheitshinweis
    • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
    • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
    • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
    • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: Acrylamide