Learn More
Fisherbrand™ pHast Clean™ Elektrode mit 1 m BNC-Kabel, Epoxidharz
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Material:
Epoxid
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Kabel |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | Standard-Elektrode |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 13 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |