Learn More
Agilent BioTek Phasenkontrastobjektive für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16532122 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
10X-Phasenkontrast-Objektiv
20X-Phasenkontrast-Objektiv
40X-Phasenkontrastobjektiv
4X-Phasenkontrast-Objektiv
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16532122
Marke: Agilent BioTek 1320518
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Cytation 5 Multimode-Zellmikroskopen.
Erhältlich mit 4facher, 10facher, 20facher und 40facher Vergrößerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 40X-Phasenkontrastobjektiv
Zur Verwendung mit (Geräte) Cytation 5 Multimode-Zellmikroskop