Learn More
Agilent BioTek Phasenkontrastobjektive für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte Artikelnummer.: 15675687
Agilent BioTek Phasenkontrastobjektive für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15675687 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
20X-Phasenkontrast-Objektiv, 1 Stück
Click to view available options
Produkttyp:
10X-Phasenkontrast-Objektiv
20X-Phasenkontrast-Objektiv
40X-Phasenkontrastobjektiv
4X-Phasenkontrast-Objektiv
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15675687
Marke: Agilent BioTek 1320517
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Cytation 5 Multimode-Zellmikroskopen.
Erhältlich mit 4facher, 10facher, 20facher und 40facher Vergrößerung.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 20X-Phasenkontrast-Objektiv
Zur Verwendung mit (Geräte) Cytation 5 Multimode-Zellmikroskop
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Phasenkontrastobjektive für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte >