Learn More
Ismatec™ Pumpenschlauch, (PharMed™),mit 3 Stopper, gelb-blau,ID=1,52mm,WS=0,84mm (VE=6Stck.)
Artikelnummer. 12201428
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.64 mm Innendurchmesser, 2.44 mm Außendurchmesser
0.76 mm Innendurchmesser, 2.36 mm Außendurchmesser
1.30 mm Innendurchmesser, 2.80 mm Außendurchmesser
2,79mm Inendurchmesser, 4,59mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12201428
Marke: Ismatec™ SC0319A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideale Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten sowie Lebensmittel. Die Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
  • Ideal für Filtration, Fermentation und Bioreaktor-Prozessleitungen in der Produktion.
  • Sehr lange Lebensdauer.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch.
  • Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
  • Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
  • Geringe Partikelspallation.
  • Mehrfach autoklavierbar.
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
  • Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
  • Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Sehr gut
  • Konform mit: FDA 21 CFR 177.2600, USP Klasse VI, NSF gelistet (Standard51).
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 141 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Verwenden Sie spezielle Schlauchversionen (geschweißte Stopfen) beim Autoklavieren von farbcodierten Schläuchen mit 2 oder 3-Stoppern.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listed (Standard 51)
Beschreibung Farbcode: Lila-weiß
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PharMed Ismaprene
Gesamtlänge (metrisch) 40 cm
Dicke (metrisch) 0.90 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische und medizinische Anwendungen, Lebensmittel, Zell- und Gewebekulturen. MS/CA-Kassetten.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge 6 pcs./Pk.
Schlauchgröße 2,79mm Inendurchmesser, 4,59mm Außendurchmesser
Gasdurchlässigkeit CO2 1200, O2 200, N2 80
Einschränkungen Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
Farbe Beige
Vakuumstärke Sehr gut
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp 3-stop Tubing