Learn More
Gilson™ PharMed Verlängerungsschläuche
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
1 mm
2 mm
3.2 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
3 Meter
Beschreibung
- Silikonschläuche (Versilic™) – biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
- ISOVERSINIC™ Schläuche – besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
- PharMed™ Schläuche – erfüllen die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
- PVC (Tygon™) Schläuche – eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Material | PharMed |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
| Zur Verwendung mit | Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie und Lebensmittel |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Flussrate | 7 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Niedrig |
| Mehr anzeigen |