Learn More
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Pumpenschläuche auf Rolle
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
15
16
17
18
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Undurchsichtige, beige Pumpenschläuche von der Rolle benötigen weniger Lagerplatz als die entsprechende Anzahl an Einzelschläuchen
- Heißsiegelfähig, klebbar und formbar
- Ideal für lichtempfindliche Proben
- Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle
- Reduzieren Sie den Ausschuss und schneiden Sie nur so viel ab, wie Sie benötigen
- Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,6 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 500 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 152,4 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Schlauchgröße | 14 |
| Flussrate | 130 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/4 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung |
| Mehr anzeigen |