Learn More
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Pumpenschläuche auf Rolle
Artikelnummer. 11806723 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
15
16
17
18
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
11806723 16 1 Stück
11745248 15 1 Stück
11896713 14 1 Stück
11735228 17 1 Stück
11735248 18 1 Stück
11794999 35 1 Stück
11705009 36 1 Stück
11816723 24 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11806723 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9568716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2820.00 CHF
    2232.07 CHF / 1 Stück
    Sparen 587.93 CHF
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Schläuche auf Rollen eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Die Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Pumpenschläuche auf Rolle bieten ununterbrochenes Pumpenschlauchmaterial auf
  • Undurchsichtige, beige Pumpenschläuche von der Rolle benötigen weniger Lagerplatz als die entsprechende Anzahl an Einzelschläuchen
  • Heißsiegelfähig, klebbar und formbar
  • Ideal für lichtempfindliche Proben
  • Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit
  • Beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle
  • Reduzieren Sie den Ausschuss und schneiden Sie nur so viel ab, wie Sie benötigen
  • Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
Nahezu jeder Masterflex Pumpschlauch kann aufgerollt werden. Rufen Sie unsere Anwendungsspezialisten an, um ein Angebot anzufordern oder eine Sonderbestellung aufzugeben
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3,1 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 500┬áft.
Gesamtlänge (metrisch) 15240 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen sowie f├╝r lichtempfindliche Proben
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge 1 Spule
Schlauchgröße 16
Flussrate 0,8 bis 480 ml/min
Schlauchanschluss 1/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Undurchsichtiges Beige
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm Hg (26 Zoll Hg)
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch