Learn More
Masterflex™ ohne Angabe
Diese Schläuche auf Rollen eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ PharMed BPT-Pumpenschläuche von der Rolle gewährleisten ununterbrochene Pumpenschlauchlängen auf handlichen, transportfreundlichen Spulen.
Marke: Masterflex™ 95687-15
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Undurchsichtige, beige Pumpenschläuche von der Rolle benötigen weniger Lagerplatz als die entsprechende Anzahl an Einzelschläuchen
- Heißsiegelfähig, klebbar und formbar
- Ideal für lichtempfindliche Proben
- Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle
- Reduzieren Sie den Ausschuss und schneiden Sie nur so viel ab, wie Sie benötigen
- Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
4,8 mm | |
400 ft. | |
-60 °F | |
15 | |
3/16 in. | |
29 ft Wasser | |
40 psi (2,7 bar) | |
270 °F |
Ja | |
PharMed BPT | |
12190 cm | |
-51 °C | |
1.100 ml/min | |
8,8 mol Wasser | |
Undurchsichtig, beige | |
660 mm Hg (26 Zoll Hg) | |
132 °C |