Learn More
Masterflex™ ohne Angabe
Diese Schläuche auf Rollen eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ PharMed BPT-Pumpenschläuche von der Rolle gewährleisten ununterbrochene Pumpenschlauchlängen auf handlichen, transportfreundlichen Spulen.
Marke: Masterflex™ 95687-18
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Undurchsichtige, beige Pumpenschläuche von der Rolle benötigen weniger Lagerplatz als die entsprechende Anzahl an Einzelschläuchen
- Heißsiegelfähig, klebbar und formbar
- Ideal für lichtempfindliche Proben
- Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle
- Reduzieren Sie den Ausschuss und schneiden Sie nur so viel ab, wie Sie benötigen
- Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Ja | |
400 ft. | |
-20 °C | |
2.300 ml/min | |
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung | |
15 psi (1 bar) | |
100 °C |
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) | |
7,9 mm | |
121,9 m | |
18 | |
3/8 in. | |
Beige | |
510 mm Hg (20 Zoll Hg) |