Learn More
Masterflex™ ohne Angabe
Diese Schläuche auf Rollen eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ PharMed BPT-Pumpenschläuche von der Rolle gewährleisten ununterbrochene Pumpenschlauchlängen auf handlichen, transportfreundlichen Spulen.
Marke:  Masterflex™ 95687-17
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735228
  • 3365.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Undurchsichtige, beige Pumpenschläuche von der Rolle benötigen weniger Lagerplatz als die entsprechende Anzahl an Einzelschläuchen
  • Heißsiegelfähig, klebbar und formbar
  • Ideal für lichtempfindliche Proben
  • Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit
  • Beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle
  • Reduzieren Sie den Ausschuss und schneiden Sie nur so viel ab, wie Sie benötigen
  • Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
Nahezu jeder Masterflex Pumpschlauch kann aufgerollt werden. Rufen Sie unsere Anwendungsspezialisten an, um ein Angebot anzufordern oder eine Sonderbestellung aufzugeben
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
Ja
500 ft.
-20 °C
1.700 ml/min
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
20 psi, (1,4 bar)
100 °C
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien)
6,4 mm
152,4 m
17
1/4 in.
Beige
510 mm Hg (20 Zoll Hg)