Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Pumpenschläuche mit 2 Stoppern
Artikelnummer. 11876743 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
16
25
35
Packungsgröße:
4 Stück
8 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
11876743 25 8 Stück
11845611 14 8 Stück
11855611 16 8 Stück
11856683 35 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11876743 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9611425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 CHF
    109.04 CHF / 8 Stück
    Sparen 23.96 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißversiegelbar, klebbar, formbar
  • Zur Verwendung mit Masterflex™ Mehrkanalpumpenköpfen.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,25 ft. (2,01 m)
Gesamtlänge (metrisch) 0,38 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Zell- und Gewebekulturanwendungen, in der Pharmazie und für lichtempfindliche Proben
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 8
Schlauchgröße 25
Flussrate 1000 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Farbe Beige
Maximaler Druck 35 psi, 2,4 bar
Vakuumstärke 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Pumpschlauch mit Stopfen