Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Präzisionspumpenschläuche auf Rolle
Artikelnummer. 11715009
Click to view available options
Schlauchgröße:
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11715009
Marke: Masterflex™ 9568773
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Schlauchmaterial mit einer Lebensdauer von mehr als 10.000 Stunden, um Ausfallzeiten zu reduzieren.
  • Dieser Schlauch ist ideal für den Schutz empfindlicher Flüssigkeiten für biopharmazeutische Zwecke sowie für Zell- und Gewebekulturanwendungen geeignet und entspricht USP-Klasse VI sowie FDA-Normen.
  • Die lichtundurchlässige braune Tönung eignet sich gut für lichtempfindliche Proben.
  • Die Schläuche können durch Autoklavieren, mit Gammastrahlung oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden und eignen sich daher für Reinigungs- und Sterilisationssysteme für die ortsgebundene Reinigung (CIP) mit und ohne Dampf.
  • Das ununterbrochene Schlaumaterial ist auf einer Spule aufgerollt, sodass Sie benötigte Länge exakt abschneiden und Abfall vermeiden können.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien)
Innendurchmesser (metrisch) 9,5 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 150 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 45,7 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Schlauchgröße 73
Flussrate 8000 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
Maximaler Druck 40 psi, 2,7 bar
Vakuumstärke 660 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Pumpenschlauch