Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pharmed BPT-Schläuche
Artikelnummer. p-8003254
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Artikelnummer. 10184234
Marke: Saint Gobain Life Sciences R650226BPT
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™ Pharmed BPT Schläuche sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA (21 CFR 177.2600), NSF (Norm 51), entspricht USP 23 Klasse VI, NSF (Standard 51), USP 23 Class VI Made
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material PharMed BPT
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutika, Biotechnologie, Übertragung von Zellkulturen, Zellen oder lichtempfindliche Einheitsmedien
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1
Sterilität Steril
Farbe Lichtundurchlässig
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche