Learn More
Ismatec™ PharMed™ BPT C/L™ Pumpenschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
22
Packungsgröße:
30 Meter
Beschreibung
- Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Die Gesamtlänge der Verlängerungsschläuche der Serie PharMed™ BPT95809 beträgt 100 ft. (30 m). Die Vorgängerversion der Ismatec Verlängerungsschläuche hatte eine Länge von 3 m.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Von der FDA zugelassen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,44 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30,4 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Schlauchgröße | 22 |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung |
| Maximaler Druck | 25,3 psi, 1,75 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |