Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT B/T™ PerfectPosition™ Pumpenschläuche
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.
Marke: Masterflex™ 06508-91
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchmaterial mit bis zu 10.000 Stunden Lebensdauer
- Widersteht Ozon und UV-Strahlung
- Nicht-zytotoxisch und nicht-hämolytisch
- Ideal für Gewebe- und Zellkulturanwendungen
- Heißsiegelfähig und klebbar
- Undurchlässig für UV-Licht und sichtbares Licht zum Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Hochdruck-Version für 103 bar (150psi) erhältlich (Hochdruck-Produktfamilie L/S)
- Die PerfectPosition™ Markierungen für die Schlauchfixierung ermöglichen eine präzise Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer des Schlauchmaterials zu erzielen.
- Dank der langen Betriebslebensdauer verringert sich das Risiko eines Austretens von Flüssigkeiten; die Kosten für Schlauchmaterial und Pumpenausfälle werden reduziert.
- Geeignete Anwendungsbereiche: Geeignet für die Verwendung mit Säuren und Laugen, für Druck- und Vakuumanwendungen, für viskose Flüssigkeiten und sterile Flüssigkeiten. Nicht empfohlen für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln.
- Physikalische Eigenschaften: Thermoplastisches Elastomer, Material auf Polypropylen-Basis mit USP-Mineralöl. Ausgezeichnete Zugfestigkeit, festes (steifes) Material.
Spezifikation
USP-Klasse VI; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9) | |
100 °C | |
Yes | |
PharMed BPT | |
7.6 m | |
-20°C | |
42000 mL/min | |
EtO, Autoclave, Gamma Radiation |
Beige | |
30 psi | |
19 mm | |
25 ft. | |
Cell and Tissue Culture Work and Pharmaceutical Uses. Also Good for Light-Sensitive Samples. | |
91 | |
3/4 in. |