Learn More
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
2,5 bis 5
3 bis 10
4.2 bis4.9
4 bis 6,5
5 bis 8
6.7 bis7.7
8 bis 10,5
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
Beschreibung
- Copolymerisate von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
- Bilden extrem stabile, lineare pH-Gradienten unter dem Einfluss elektrischer Felder
- Erhältlich in schmalen und breiten pH-Bereichen, zugeschnitten auf spezifische Anwendungen
- Breite Bereiche können direkt für Agarose-, Ultrodex- oder Polyacrylamidgele verwendet werden
- Schmale Bereiche bieten eine hohe Auflösung für dedizierte Anwendungen mit Polyacrylamidgelen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit |
| pH-Bereich | 2,5 bis 5 |
| Produkttyp | Pharmalyt als Träger-Ampholyt |
| Form | Flüssig |
| Zusammensetzung | Co-Polymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IEF |
| Menge | 25 ml |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |