Learn More
Esculape Laboratoire™ Pharmacy Cabinets
Artikelnummer. 11738423
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Apothekenschrank – gefüllt
Apothekerschrank – leer
Höhe (metrisch):
14 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Höhe (metrisch) Packungsgröße
11738423 Apothekenschrank – gefüllt 20 cm 1 Stück
11718423 Apothekerschrank – leer 14 cm 1 Stück
11708423 Apothekenschrank – gefüllt 14 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11738423 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 711 03 04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.35 CHF
    254.99 CHF / 1 Stück
    Sparen 424.36 CHF
    62% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Tiefe (metrisch) 53 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) To accommodate all the first aid equipment, offices, workshops and laboratories
Länge (metrisch) 53 cm
Produkttyp Apothekenschrank – gefüllt
Menge 1 Ea.
Höhe (metrisch) 20 cm