Learn More
Sampling Systems™ Pharma Klarsichtetiketten
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
95 x 95 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus durchsichtiger Polypropylen-Folie
- Von der FDA zugelassener Klebstoff
- Ideal zum Verschließen von Probenbohrungen
- Für manche Arten von NIR geeignet
- Jede Rolle einzeln verpackt
- Größe: 95 x 95 mm
- Lebensmitteltauglicher, mittelfester Klebstoff
- 500 Etiketten pro Rolle
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Lebensmittelsicher gemäß FDA |
| Farbe | Transparent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versiegelung von Probenbohrungen |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |