Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Artikelnummer. 16628105
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Far-red
Gelb
Grün
Keine
Lila
Nah-Infrarot
Orange
Orange-Rot
Rot
Rot-Orange
Anregungswellenlängenbereich:
346⁄442
405/450
496⁄516
496⁄520
531⁄554
540⁄565
555/565 nm
555⁄565
556⁄570
558⁄569
578⁄600
581⁄609
591⁄608
633⁄647
650/668 nm
663⁄690
679⁄702
758/784
Keine
Farbstofftyp:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
Alexa Fluor™ 594
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (Fluorescein)
Oregon Green™ 488
Phalloidin (unmarkiert)
TRITC (Tetramethylrhodaminisothiocyanat)
Texas Red™
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Stück
300 Einheiten
300 Stück
50 Mikrogramm
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anregungswellenlängenbereich Farbstofftyp Packungsgröße
16628105 Orange 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 50 Mikrogramm
10174712 Blau 346⁄442 Alexa Fluor™ 350 1 Stück
15932941 Lila 405/450 Alexa Fluor™ Plus 405 1 Stück
10730355 Grün 496⁄520 Oregon Green™ 488 1 Stück
10615963 Grün 496⁄516 FITC (Fluorescein) 1 Stück
10184712 Gelb 531⁄554 Alexa Fluor™ 532 1 Stück
10063052 Rot-Orange 540⁄565 TRITC (Tetramethylrhodaminisothiocyanat) 300 Einheiten
10634053 Orange 556⁄570 Alexa Fluor™ 546 1 Stück
10389132 Orange 555⁄565 Alexa Fluor™ 555 1 Stück
10643853 Rot 558⁄569 BODIPY™ 1 Stück
10135092 Orange-Rot 578⁄600 Alexa Fluor™ 568 1 Stück
10751144 Rot 581⁄609 Alexa Fluor™ 594 1 Stück
10164852 Rot 591⁄608 Texas Red™ 1 Stück
10124892 Far-red 633⁄647 Alexa Fluor™ 635 1 Stück
16400815 Far-red 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 300 Stück
10402322 Nah-Infrarot 663⁄690 Alexa Fluor™ 660 1 Stück
10656163 Nah-Infrarot 679⁄702 Alexa Fluor™ 680 1 Stück
16316512 Nah-Infrarot 758/784 Alexa Fluor™ Plus 750 1 Stück
10125002 Keine Keine Biotin-XX 1 Stück
10718853 Keine Keine Phalloidin (unmarkiert) 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 16628105 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.00 CHF
    624.65 CHF / 1 Stück
    Sparen 69.35 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
  • Alexa Fluor Plus 555 Phalloidin ist eine Sonde (Phalloidin) mit hoher Affinität für fadenförmiges Aktin (F-Aktin), die mit unserem hellen, photostabilen, orange/TRITC fluoreszierenden Farbstoff Alexa Fluor Plus 555 konjugiert ist. Um die bestmögliche Empfindlichkeit und Spezifität zu erzielen, wird Alexa Fluor Plus 555 Phalloidin so synthetisiert, dass die maximale Anzahl von Alexa Fluor Plus 555 Phalloidin Einheiten pro Länge von F-Aktin erreicht wird.
  •  Färbt selektiv F-Aktin mit 3 – 4-facher Empfindlichkeit von Alexa Fluor 555 Phalloidin
  • Hervorragende Fluoreszenzwirkung für scharfe Aktin-Cytoskelett-Bilder
  • Anregung/Emission: 555/565 nm. Kompatibel mit dem Standardfiltersatz oder den Lasereinstellungen für TRITC/RFP
  • Empfindlicher und spezifischer als die Antikörperfärbung gegen Aktin
  • Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
  • Phalloidin ist ein bizyklisches Peptid einer Toxin-Familie, die aus dem tödlichen Giftpilz Amanita phalloides (Grüner Knollenblätterpilz) isoliert wird. Es wird bei Bildgebungsanwendungen häufig zur selektiven Markierung von F-Aktin verwendet. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin besitzt im Vergleich zur Antikörper-Färbung für die Actin-Markierung mehrere Vorteile, einschließlich praktisch identischer Bindungseigenschaften mit Actin von verschiedenen Pflanzen- und Tierarten, sowie eine niedrige nicht spezifische Bindung. Phalloidin bindet F-Aktin mit hoher Selektivität, während Alexa Fluor Plus 555-Farbstoff eine orangefarbene/TRITC-Fluoreszenz unübertroffener Helligkeit und Phototostabilität bietet.
  • Alexa Fluor Plus 555 Phalloidin kann zur Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten verwendet werden. Es ist vollständig mit anderen Fluoreszenzfarbstoffen kompatibel, die in der zellulären Analyse verwendet werden, einschließlich fluoreszierender Proteine, Qdot Nanokristalle und Alexa Fluor Konjugate, darunter auch sekundäre Antikörper.
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen mit ausreichend Material für 300 Einheiten/Objektträger.
Nach Erhalt bei ≤ -20 °C lagern. Trocken und vor Licht geschützt lagern.
Bei vorschriftsmäßiger Lagerung ist das Produkt mindestens 1 Jahr lang stabil.
Anregungswellenlängenbereich 555/565 nm
Farbstofftyp Alexa Fluor Plus 555
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with TRITC/RFP filter set
Menge 1 Ea.
Produktlinie Alexa Fluor
Versandbedingung Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis
Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
Produkttyp Phalloidin
Sub Cellular Localization Aktin