Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Phalloidin eFluor™ 520
Beschreibung
Phalloidin ist ein Peptidtoxin, das aus dem Amanita-Phalloides-Pilz isoliert ist. Phalloidin bindet selektiv F-Aktin und stabilisiert Actin-Polymere durch Hemmung der Dissoziation von Aktinmonomeren von den Filamentenden. Da F-Aktin-Polymere das Zytoskelett fast aller eukaryotischen Zellen bilden, können Phalloidin-Konjugate nützliche Sonden für die Visualisierung der Struktur lebender oder fixierter Zellen mittels Mikroskopie sein. Phalloidin eFluor 520 kann zur Kennzeichnung von Zellen mehrerer Arten verwendet werden. Seine Anregungs- und Emissionsspektren ähneln denen von Alexa Fluor 488 und FITC.
Phalloidin eFluor 520 wird als gefrorene Flüssigkeit geliefert. Um die 1.000x-Stammlösung vorzubereiten, das Fläschchen auftauen, 30 μl hochwertiges, wasserfreies DMSO zugeben, mischen und kurz abzentrifugieren. Die resultierende Phalloidin-DMSO-Stammlösung sollte aliquotiert, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt und bei -20 °C gelagert werden. Um eine 1x-Arbeitslösung aus Phalloidin-Konjugat vorzubereiten, fügen Sie 1 μl 1.000x Phalloidin-DMSO-Stammlösung zu 1 ml PBS mit 1 % BSA hinzu.
Spezifikation
Spezifikation
| Anregungswellenlängenbereich | 488/520 |
| Farbstofftyp | eFluor 520 |
| Anzahl Tests | 300 tests |
| Menge | 300 Tests |
| Produktlinie | eBioscience |
| Markertyp | eFluor |
| Produkttyp | Phalloidin |
| Sub Cellular Localization | Zytoskelett |