Learn More
Magle Life Sciences™ Phadebas™ forensisches Papier zur Erkennung von Speichelamylase
Artikelnummer. 12895552
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
Größe: 300 x 195 mm
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12895552 Größe: 300 x 195 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12895552 Lieferant Magle Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 1314
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendet für die präsumptive Prüfung verdächtiger Farbstoffe. Phadebas™ forensisches Papier zur Erkennung von Speichelamylase basiert auf den Phadebas Amylase-Testtabletten, nutzt aber eine andere Methode, die von Laboren für forensische Biologie e
Vorgefertigte Papiere;
  • Direkt aus der Verpackung verwendbar;
  • Chargennummer und Ablaufdatum angeben;
  • Einfach zu handhaben und zu verwenden;
  • Vernachlässigbare Chargenvariationen;
  • Machen keinen Unterschied zwischen Labors und haben folglich höhere Glaubwürdigkeit als Beweismaterial
Spezifikation
Abmessungen (L x B) Größe: 300 x 195 mm