Learn More
Tocris Bioscience™ PHA 665752
Artikelnummer. 18025072
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18025072 10 mg 10 Milligramm
18095472 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18025072 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2693/10
Vorräte auffüllen und diesen Sommer sparen
Verwenden Sie den Aktionscode 27950
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent and selective MET inhibitor
Potent, selective and ATP-competitive inhibitor of MET kinase (IC50 values are 9, 68, 200, 1400, 3000, 3800 and 6000 nM for MET, Ron, Flk-1, c-abl, FGFR1, EGFR and c-src respectively and > 10000 nM for IGF-IR, PDGFR, AURORA2, PKA, PKBα, p38α, MK2 and MK3). Antitumor agent; inhibits tumorigenicity and angiogenesis in mouse lung cancer xenografts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 477575-56-7
Summenformel C32H34Cl2N4O4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PHA 665752
Menge 10 mg
Formelmasse 641.61
Reinheit >98%
Molekulargewicht 641.608