Learn More
Fisherbrand™ pH-Teststreifen
Zur schnellen und problemlosen pH-Wert-Messung direkt vor Ort. Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung.’ Daher eignen sich diese Streifen perfekt für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Studium und Bildung sowie Lebensmittelverarbeitung.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Zur schnellen und problemlosen pH-Wert-Messung direkt vor Ort. Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung.’ Daher eignen sich diese Streifen perfekt für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Studium und Bildung sowie Lebensmittelverarbeitung.
Streifen im Format 85 x 6 mm mit verschiedenen auf den Streifen aufgebrachten Indikatorpapieren. Der pH-Wert wird durch den Vergleich mit einer beiliegenden Farbtafel bestimmt. Die Streifen sind lang genug, um eine Berührung der Finger mit der zu testenden Probe zu vermeiden.- Hervorragende Messgenauigkeit über den vorgegebenen pH-Bereich
- Farbskala auf der Teststreifenschachtel für exakten Vergleich mit der sich auf dem Teststreifen entwickelnden Farbe
- Indikator ist kovalent auf den Streifen gebunden und färbt nicht in die Probe ab – kann beliebig lange in der Probe verweilen, ohne die Probe zu kontaminieren
- Hydrophober Griff aus Kunststoff schützt Anwender vor der Probe und ermöglicht pH-Wert-Bestimmung in engen und tiefen Gefäßen
- Lieferung in flacher Schachtel, die in die Manteltasche passt
Spezifikation
ISO 13485-zertifiziert | |
Streifen | |
100 Stäbchen |
6 bis 10 | |
Farbvergleichstabelle | |
pH-Indikator-Papierstab |