Learn More
Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE
Artikelnummer. 10363452 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Konusgröße:
19/26
29/32
34/35
Verbindungsgröße:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10363452
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE sind schmiermittelfrei und erzeugen hohe Vakuumversiegelungen bei konischen Standard-Glasschliffverbindungen.
  • Schmiermittelfrei
  • Hochvakuumdichtungen für konische Standardschliffverbindungen aus Glas
  • Die kräftige Schulter erleichtert die Handhabung und wiederholte Verwendung.
  • Hohe Vakuumleistung (Leckrate unter 1 x 10-4 toor, l, s-1) wird durch Querdichtringe erreicht.
  • Verwendbar bis zu 280 °C
Spezifikation
Menge Je 1
Typ PTFE-Verbindungsstücke
Konusgröße 19/26
Verbindungsgröße 14/23
Standard-Konusverbindung Nr. NS 14/23, NS 19/26