Learn More
Fisherbrand™ EPOXY-ELEKTR. PHAST TEMP/CLEAN BNC BNC
Die PHAST Clean Elektrode ist ideal für beladene oder viskose Lösungen und erhöht die Lebensdauer der Elektrode und reduziert den Reinigungsaufwand.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11729798
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die PHAST Clean-Elektrode ermöglicht das Wechseln der Verbindung, indem der Elektrolytdurchfluss durch Druck auf den Elektrodenkopf gezwungen wird
  • Dieses System erhöht die Lebensdauer der Elektrode, reduziert den Reinigungsvorgang und misst
  • Ideal für beladene oder viskose Lösungen
  • Elektrolyt KCI 4M+AgCl
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
pH-Elektrode
13
12 mm
120 mm
–5 bis 100 °C