missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Direkteinführung mit —speerförmiger Spitze: Die speerförmige Sensorspitze wurde für das einfache Durchstechen von festen und halbfesten Proben wie Fleisch, Käse, Fertiggerichten, Obst und Gemüse entwickelt.
- Offene Verbindung, keine Verstopfung: Die verstopfungsfreie offene Verbindung beseitigt das Risiko von Proteinablagerungen. Geeignet für Proben mit hohem Proteingehalt wie Käse, Fleisch oder Meeresfrüchte
- Kein Wartungsaufwand, kein Ärger: Aufgrund der festen XEROLYT™ EXTRA Polymer-Referenzsystem, es ist kein Nachfüllen des Elektrolyten erforderlich.
- Immer die richtige Temperatur: Der integrierte Temperatursensor gewährleistet, dass die Messungen stets mit der korrekten Temperaturkompensation durchgeführt werden, insbesondere bei erhöhten oder niedrigen Temperaturen in der Lebensmittelproduktion.
- DES™—Diagnostizierbar Effizient Nachhaltig: Erhöhte Effizienz durch Sensordiagnostik: Schnellere Problemlösung, weniger Ausfallzeiten, maximale Sensorlebensdauer und Unterstützung der vorbeugenden Wartung
- Immer einen Schritt voraus: Die Diagnosefähigkeit des Sensors sorgt für absolute Sicherheit hinsichtlich seines Zustands. Es unterstützt die vorbeugende Wartung, maximiert die Lebensdauer des Sensors und verhindert vorzeitige Entsorgung.
- Nachhaltige Investitionen: DES™ Digitale Sensoren sind eine kluge Wahl. Durch den Erhalt der Messelektronik und den Austausch lediglich des Sensorschafts am Ende seiner Lebensdauer oder des abnehmbaren Kabels, das für alle Sensoren verwendet werden kann, wird Materialabfall und somit der ökologische Fußabdruck reduziert.
- Produktivität und Effizienz steigern: Durch die Diagnose von Fehlern und die Bereitstellung von Benutzerhinweisen mit Empfehlungen zur Fehlerbehebung wird eine schnellere Problemlösung ermöglicht und somit Ausfallzeiten reduziert. Außerdem werden Bedienungsfehler minimiert, wodurch der Bedarf an spezialisierten Schulungen reduziert wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Direkt |
| Diaphragma | Offen |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 1 bis 11 |
| Typ | Kombinierte pH-Elektrode (gelgefüllt) |
| Internes Bezugssystem | ARGENTHAL™ mit Ag+-Falle |
| Membran | LoT |
| Sonde | NTC 30 kΩ |
| Referenzelektrolyt | XEROLYT™ EXTRA Polymer |
| Probenkompatibilität | Käse; Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
