Learn More
Fisherbrand™ pH/Pt1000-Elektrode
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Stecker
DIN-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Eine einzelne Sonde für das Messen von 2 Parametern, pH und Temperatur
- Pt1000-Sensor ist mit pH-Messgeräten kompatibel
- Gelelektrode mit stoßdämpfendem Epoxidkörper und geschütztem Kopf für den Einsatz vor Ort
- Flüssigkeit für Laborelektroden aus Elektrolytglas
- Ein 1 m-Kabel mit BNC- oder DIN-Stecker für pH und 2 Bananenstecker mit 4 mm für die Temperatur sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | DIN-Stecker |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |