Beschreibung
- Entwickelt, um sich weiterzuentwickeln: Misst bis zu 4 Parameter mit einem eingebauten Digitalmultimeter (DMM). Durch das Hinzufügen von Modulen wird die Produktivität der Analyse gesteigert.
- Datenintegrität: Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die individuelle Anpassung von Benutzergruppen an jeden Bedarf und jede Situation und schützt Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Unterstützung der Compliance durch automatischen Datentransfer und vollständige Einhaltung branchenspezifischer regulatorischer Standards.
- Schnelle Problemlösung: Die Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Zustand des Sensors über seine gesamte Lebensdauer und minimiert Fehler.
- Flexibler Platzbedarf auf der Werkbank: Abnehmbares Terminal mit 7-in.-Touchscreen für flexible Aufstellungsmöglichkeiten, was die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort erhöht.
- Einfache Bedienung: Das intuitive One Click™ Die Benutzeroberfläche in 14 Sprachen, mit der Ergebnisse mit einem einzigen Klick überprüft werden können, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler.
- Robust: Die Schutzart IP52 schützt das Instrument vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion.
- Maximale Sensorflexibilität: Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM Sensor) unter Verwendung eines Analogmoduls.
Alle Einheiten umfassen ein Messmodul, einen Elektrodenarm und Standards für die Erstkalibrierung.
- Das NF2000-Kit beinhaltet ein InLab Expert Pro-DES Sensor
- Das NF2000 Rührwerksset beinhaltet einen InLab Expert Pro-DES-Sensor und Magnetrührer
- Das NF2000 HA Kit beinhaltet ein InLab Max Pro-DES Sensor
- Das NF2000 UltraLowVol Kit beinhaltet ein InLab Ultra-Mikro-DES-Sensor
- Das NF2000 LowVol Kit beinhaltet ein InLab Mikro-Pro-DES-Sensor
- Das NF2000 Feststoff-Kit beinhaltet ein InLab Feststoff-Pro-DES-Sensor
- Das NF2000 Bio-Set beinhaltet ein InLab Wissenschaftlicher Pro-DES-Sensor
- Der NF2000 Pure H2O Das Set beinhaltet ein InLab Pure Pro-DES Sensor
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,1 °C zwischen 0 °C und 100 °C |
| Genauigkeit (mV) | 0.1 |
| Genauigkeit (pH) | 0.002 |
| Angaben zur Datenverwaltung | PC, Drucker, USB Stock |
| Measurement Modes | pH-Wert mit mV und Temperatur, ORP mit mV und Temperatur, Temperatur |
| Kalibrierung | pH-Wert, relatives mV, Redoxpotential, Temperatur |
| Auflösung (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Auflösung (mV) | 0.1,1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -30 bis +130 °C |
| Auflösung (Temperatur) | 0,1 °C |
| Mehr anzeigen |