Learn More
SI Analytics™ pH Meter Lab 855
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Bereich (pH):
2 bis 16
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reproducible measuring results with active AutoRead function
- Simple calibration with adjustable calibration timer
- Intuitive operation with clearly arranged keyboard
- Precise measurements
- Easy to operate
Spezifikation
Spezifikation
| Bereich (pH) | 2 bis 16 |
| Bereich (mV) | -2.000 bis 2.000 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10°C to +100°C |
| Displaytyp | LCD, Graphic, 128 x 64 pixel, Backlit |
| Modell | Lab 855 |
| Kanäle | 1 |