Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier als Teststreifen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 11
0 bis 14
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Includes color chart label for easy reference and pH level determination
- 200 strips
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 0 bis 11 |
| Format | Strip |
| Enthält | Color indicator chart |
| Menge | 200/Pk. |
| Typ | pH-Teststreifen |